Learn More
OHAUS™ Bloque de sección
Código de producto. 16620462 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 25 mm
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16620462 Viales de 15 mm cada uno
16670462 Tubos de ensayo de 16 mm cada uno
16630462 Viales de 17 mm cada uno
16690462 Tubos de ensayo de 25 mm cada uno
16650462 Viales de 28 mm cada uno
16640462 Viales de 21 mm cada uno
16660462 Tubos de ensayo de 12 mm cada uno
16680462 Tubos de ensayo de 20 mm cada uno
16610462 Viales de 12 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16620462 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30500573
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para placas calefactoras-agitadores
Los accesorios Guardian permiten a los usuarios finales tener una excelente versatilidad. Pueden crear mini marcos de laboratorio utilizando nuestra gran selección de accesorios, como varillas, abrazaderas, elevadores de laboratorio, bloques uni, bloques seccionales, protectores contra salpicaduras, barras de agitación, sondas de temperatura y agitadores superiores Achiever.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Viales de 15 mm
Tipo Bloque de sección
Material Metal