missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Secretin receptor Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16852694 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16852694 20 μL 20 microlitros
16842694 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16852694 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 141721AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor and belongs to the glucagon-VIP-secretin receptor family. It binds secretin which is the most potent regulator of pancreatic bicarbonate, electrolyte and volume secretion. Secretin and its receptor are suggested to be involved in pancreatic cancer and autism.

Especificaciones

Antígeno Secretin receptor
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SCTR
N.º de referencia del gen P23811, P47872, Q5FWI2
Alias de gen SCT R, SCTR, Secretin receptor, SR
Símbolos de los genes Sctr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Secretin receptor Fusion Protein Ag5371
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 319229, 6344, 81779
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.