Learn More
Labconco™ Sifones para vacío secundarios
Código de producto. 15193015 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
200 ml
900 ml
Diámetro (métrico):
1,27 cm
1,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15193015 200 ml 1,27 cm cada uno
15183015 900 ml 1,9 cm cada uno
11761559 900 ml 1,27 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15193015 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7538400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00€
    1268.58€ / paquete de 1
    Ahorro 256.42€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Requires
Para encontrar una bomba para usar con esta trampa, vea Bombas.
Para cualquier sistema de liofilización refrigerado mecánicamente; garantiza el procesamiento eficaz de muestras con puntos eutécticos bajos
  • La trampa enfriará aproximadamente a -75 °C (-103 °F) con hielo seco y disolvente en su pocillo extraíble
  • Se puede utilizar como un colector económico: conecte una muestra el puerto de entrada, una bomba de vacío al puerto de salida y el sistema está completo
  • Acero inoxidable con cubierta
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,052 in
Capacidad (métrico) 200 ml
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 1,27 cm
Capacidad 200 ml
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Evitan que los contaminantes migren a la bomba de vacío
Para utilizar con (equipo) Sistema de liofilización refrigerado
Altura (imperial) 7,8 in
Altura (métrico) 19,81 cm
Incluye Conexión de entrada/salida con D.E. de 19 mm (0,5 pulg.)
Intervalo de temperatura (imperial) −103 °F
Intervalo de temperatura (métrico) − 75 °C
Volumen del pocillo (imperial) 0,507 gal
Volumen del pocillo (métrico) 1920 ml
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 kg