Learn More
Metales secundarios de agua potable, 4 componentes, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16686083 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16686083 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16686083 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor E2165100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secondary Drinking Water Metals
Densidad 1.05 g/cm3
pH <2
Cantidad 100 mL
Grado Estándares para ICP e ICP-MS