Learn More
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit
Código de producto. p-7188044
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
17195802 50 reacciones 50 reacciones
17173249 200 reacciones 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17195802 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A48570
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit is design to produce double-stranded cDNA using first strand reaction without the need for intermediate organic extraction or ethanol precipitation steps. This convenient single-tube format speeds up the synthesis procedure and maximizes cDNA recovery. The kit contains premixed components to reduce the number of pipetting steps necessary to complete the procedure.
El kit de síntesis de segunda cadena del ADNc InvitrogenTM está diseñado para producir ADNc bicatenario usando la reacción de la primera cadena sin necesidad de realizar pasos intermedios de extracción orgánica o de precipitación de etanol. Este cómodo formato de un solo tubo acelera el procedimiento de síntesis y maximiza la recuperación de ADNc. El kit contiene componentes mezclados previamente para reducir el número de pasos de pipeteo necesarios para completar el procedimiento.
Las características del kit de síntesis de ADNc de segunda cadena incluyen:
  • Síntesis eficaz del ADNc de doble cadena de longitud completa
  • Rápido: procedimiento completado en 1 hora
  • Práctico: componentes mezclados previamente
  • Completo: incluye reactivos de eliminación de ARN residual
Aplicaciones
  • Síntesis de ADNc de extremo romo, bicatenario y longitud completa para clonación
  • Construcción de una biblioteca de ADNc de doble cadena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido:
• Mezcla de enzimas de doble cadena, 1 ml
• Mezcla de reacción de doble cadena 5X, 250 µl
• 0,5 M EDTA, pH 8,0, 1 ml
• ARNasa I, 10 U/µl, 500 µl
• Agua, sin nucleasas, 3 x 1,25 ml
Almacenamiento: De -15 a -25 °C
Formato Kit
Tipo de producto Kit de síntesis de ADNc
Cantidad 50 reaction
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Tipo de producto final ADNc bicatenario
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Componentes separados