Learn More
Secoisolariciresinol diglucoside, MedChemExpress
Código de producto. 16496717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496717 5 mg 5 miligramos
16475006 100 mg 100 miligramos
16474008 10 mg 10 miligramos
16432936 25 mg 25 miligramos
16420367 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16496717
Marca: Medchem Express HY105008
MedChemExpress Secoisolariciresinol diglucoside ((S,S)-SDG), the main lignan in wholegrain flaxseed, is known for its beneficial effects including anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-obesity, hypolipidemic, and neuroprotective effects.
Secoisolariciresinol diglucoside ((S,S)-SDG), the main lignan in wholegrain flaxseed, is known for its beneficial effects including anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-obesity, hypolipidemic, and neuroprotective effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secoisolariciresinol diglucoside
CAS 257930-74-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H46O16
Cantidad 5 mg
Sinónimo (S,S)-SDG (S,S)-LGM2605
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (145.62 mM)
SMILES COC1=C(O)C=CC(C[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)[C@](CO[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO)([H])CC4=CC(OC)=C(O)C=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 686.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 686.7
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation