Learn More
Seco Rapamycin sodium salt, MedChemExpress
Descripción
Seco Rapamycin sodium salt is the ring-opened product of Rapamycin. Seco-rapamycin is reported not to affect the mTOR function.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Seco Rapamycin sodium salt |
| CAS | 148554-65-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C51H78NNaO13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Secorapamycin A monosodium |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 46 mg/mL (49.14 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1N(C(C([C@@]2(O)[C@H](C)CC[C@@H](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C([C@H](OC)[C@H](O)/C(C)=C/[C@@H](C)C(/C=C/[C@H](C)C[C@H]3C[C@@H](OC)[C@H](O)CC3)=O)=O)O2)=O)=O)CCCC1)O[Na] |
| Peso molecular (g/mol) | 936.15 |
| Mostrar más |