Learn More
seco Everolimus B (~90%), TRC
Código de producto. 30386329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386329 5 mg
30373678 0.25 mg
30380204 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9454105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769905-89-7
Fórmula molecular C53H85NO15
Peso molecular (g/mol) 976.24
Sinónimo (2S)-1-[2-[(2R,3R,6S)-6-[(2S,3E,5E,7E,9S,11R,13R,14R,15E,17R,20S,21R)-14,20-Dihydroxy-22-[(1S,3R,4R)-4-(2-hydroxyethoxy)-3-methoxycyclohexyl]-2,13-dimethoxy-3,9,11,15,17,21-hexamethyl-12,18-dioxo-3,5,7,15-docosatetraen-1-yl]tetrahydro-2-hydroxy-3-methyl-2H-pyran-2-yl]-2-oxoacetyl]-2-piperidinecarboxylic Acid
SMILES CO[C@@H](C[C@@H]1CC[C@@H](C)[C@@](O)(O1)C(=O)C(=O)N2CCCC[C@H]2C(=O)O)\C(=C\C=C\C=C\[C@@H](C)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](OC)[C@H](O)\C(=C\[C@@H](C)C(=O)C[C@H](O)[C@H](C)C[C@@H]3CC[C@@H](OCCO)[C@@H](C3)OC)\C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material seco Everolimus B
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C53H85NO15/c1-32(16-12-11-13-17-33(2)45(65-8)30-40-21-19-38(7)53(64,69-40)50(60)51(61)54-23-15-14-18-41(54)52(62)63)26-36(5)47(58)49(67-10)48(59)37(6)27-34(3)42(56)31-43(57)35(4)28-39-20-22-44(68-25-24-55)46(29-39)66-9/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,57,59,64H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3,(H,62,63)/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43+,44-,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1