Learn More
seco(amido)-QZ59S-SSS N-(terc-butiloxicarbonil) etil carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | seco(amido)-QZ59S-SSS N-(tertButyloxycarbonyl) Ethyl Carboxylate |
| CAS | 1609138-28-4 |
| Fórmula molecular | C31H44N6O6S3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H44N6O6S3/c1-11-42-29(40)20-14-46-27(34-20)22(16(4)5)36-24(38)18-12-44-26(32-18)21(15(2)3)35-25(39)19-13-45-28(33-19)23(17(6)7)37-30(41)43-31(8,9)10/h12-17,21-23H,11H2,1-10H3,(H,35,39)(H,36,38)(H,37,41)/t21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | [C@H](NC(=O)C=1N=C([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)[C@@H](C)C)SC1)(C(C)C)C2=NC(C(N[C@@H](C(C)C)C3=NC(C(OCC)=O)=CS3)=O)=CS2 |
| Nombre IUPAC | 2-((S)-1-(2-((S)-1-(2-((S)-1-((terc-butoxicarbonil)amino)-2-metilpropil)tiazol-4-carboxamido)-2-metilpropil)tiazol-4-carboxamido)-2-metilpropil)tiazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 692.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 692.25 |