Learn More
Ácido carboxílico seco-(8,9)-buspirona, TRC
Código de producto. 30137974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137974 1 g 1 g
30132999 250 mg 250 miligramos
30005912 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6897151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 257877-43-3
Fórmula molecular C21 H33 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 403.52
Sinónimo 1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]amino]ethyl]cyclopentaneacetic acid
Nombre IUPAC 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pirimidina-2-ilpiperazina-1-il)butilamino]etil]ciclopentiloacético
SMILES OC(=O)CC1(CC(=O)NCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material seco-(8,9)-Buspirone Carboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H33N5O3/c27-18(16-21(17-19(28)29)6-1-2-7-21)22-8-3-4-11-25-12-14-26(15-13-25)20-23-9-5-10-24-20/h5,9-10H,1-4,6-8,11-17H2,(H,22,27)(H,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.2583