Learn More
Secnidazol, TRC
Código de producto. 17922525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922525 100 mg 100 miligramos
17944915 10 mg 10 miligramos
17922055 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS225000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3366-95-8
Fórmula molecular C7 H11 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 185.18
Sinónimo Secnidazole, 1H-Imidazole-1-ethanol, α,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol, α,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), α,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol, Deprozol, Flagentyl, PM 185184, RP 14539, SYM 1219, Sabima, Secnidazole, Secnol, Solosec
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propano-2-ol
SMILES CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secnidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.08
Porcentaje de pureza >95%