Learn More
Secnidazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17790639 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17790639 5 g 5 g
17780639 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17790639 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469030050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secnidazole
Tipo Secnidazole
Forma física Powder
CAS 3366-95-8
Punto de fusión 70°C to 76°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Agua ≤6 %
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C7 H11 N3 O3
Línea de productos Life science
Número MDL 00864656
Condiciones de envío No special requirements
Índice Merck XIII 8494
Información de solubilidad Soluble in methanol
Peso molecular (g/mol) 185.18
Porcentaje de pureza ≥97.5%