Learn More
secnidazol, Mikromol™
Código de producto. 17911766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17911766 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17911766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0119.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Secnidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secnidazole
CAS 3366-95-8
Nombres de analitos o componentes Secnidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Secnidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
SMILES CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 185.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.08 g/mol