Learn More
Secnidazole, MedChemExpress
Descripción
Secnidazole, as an analog of acylhomoserine lactones, effectively inhibits QS resulting in the attenuation of Pseudomonas aeruginosa pathogenesis. Secnidazole has antimicrobial activity against many anaerobic Gram-negative and Gram-positive bacterial species in vitro. Secnidazole can be used for the research of various diseases, such as amoebiasis and giardiasis, and bacterial vaginitis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Secnidazole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 3366-95-8 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H11N3O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | RP-14539 PM-185184 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (162.00 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (135.00 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |