Learn More
Secnidazol, LoGiCal
Código de producto. 30459935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459935 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459935 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0119.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secnidazole
CAS 3366-95-8
Nombres de analitos o componentes Secnidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Secnidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 185.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.08 g/mol