Learn More
Secnidazol-d6, TRC
Código de producto. 30418327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418327 50 mg -
30418326 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30418327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS22500250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-27-7
Fórmula molecular C7H5D6N3O3
Peso molecular (g/mol) 191.22
Sinónimo α,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol-d6, 1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl) -2-propanol-d6, Flagentyl-d6, PM 185184-d6, RP 14539-d6
SMILES OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])N1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secnidazole-d6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3/i1D3,4D2,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1177