Learn More
Secnidazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323388 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323388 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16931100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secnidazole
CAS 3366-95-8
Nombres de analitos o componentes Secnidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Secnidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
SMILES CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 185.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.08 g/mol