Learn More
SecinH3, MedChemExpress
Código de producto. 16483078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483078 10 mg 10 miligramos
16425817 5 mg 5 miligramos
16409646 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100559
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SecinH3
CAS 853625-60-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20N4O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (282.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(N2N=C(OC)N=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=C1)CSC5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 460.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.51
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease