Learn More
R&D Systems™ SecinH3
Código de producto. 18034292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18034292 5 mg 5 miligramos
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18034292 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2849/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.94€
    149.10€ / 5 miligramos
    Ahorro 16.84€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Sec7-specific GEF inhibitor; selective for cytohesin family
SecinH3 is a Sec7-specific GEF inhibitor that displays selectivity for small GEFs of the cytohesin family (IC50 values are 2.4, 5.4, 5.4, 5.6, 5.6, 65 and > 100 μM for hCyh2, hCyh1, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke, yGea2-S7 and hEFA6-S7 respectively). Inhibits insulin signaling via inhibition of insulin receptor substrate protein (IRS) phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-[4-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-2-(phenylthio)acetamide
CAS 853625-60-2
Cantidad 5 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo ARF GTPase Inhibitors
Fórmula molecular C24H20N4O4S
Pureza 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.