Learn More
Secalciferol, MedChemExpress
Código de producto. 16481919
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481919 1 mg 1 miligramo
16450498 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481919 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32343
MedChemExpress Secalciferol is a metabolite of Vitamin D, a possibly anti-inflammatory steroid which is involved in bone ossification.
Secalciferol is a metabolite of Vitamin D, a possibly anti-inflammatory steroid which is involved in bone ossification.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secalciferol
CAS 55721-11-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo (24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(C)O)CC3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.64
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation