Learn More
Secalciferol-d6, TRC
Código de producto. 30240532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240532 0.25 mg 0.25 miligramo
30240980 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2115020.25MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1440957-55-0
Fórmula molecular C27 2H6 H38 O3
Peso molecular (g/mol) 422.67
Sinónimo (3R,6R)-2-(Methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-heptanediol-1,1,1-d3, (24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3-d6, (24R)-Hydroxycalcidiol-d6, (24R)-24,25-Dihydroxycholecalciferol-D6 (25,25-di(methyl-D3)), 24R,25-Dihydroxyvitamin D3-d6, Secalciferol-d6
Nombre IUPAC (3R,6R)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hidroxi-2-metilidenicohexilideno]etilideno]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]-1,1,1-trideuterio-2-(trideuteriometil)heptano-2,3-diol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)([C@H](O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Secalciferol 25,25-dimethyl-d6
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24+,25-,27-/m1/s1/i3D3,4D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.3667