Learn More
Bel-Art™ Secador™ 5.0 Gabinete desecador automático, eléctrico, no desecante
Código de producto. 17885392
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de estantes:
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de estantes Tamaño de la unidad
17885392 3 cada uno
1 options
Código de producto. 17885392 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H420571003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00€
    1941.92€ / paquete de 1
    Ahorro 193.08€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
El gabinete sin desecante proporciona almacenamiento seco para productos sensibles a la humedad, como muestras de laboratorio, reactivos, equipos ópticos, productos electrónicos y filamentos de impresión 3D.
  • Juntas de espuma de alta densidad para mantener la humedad ambiental afuera y el aire seco adentro
  • Los grandes paneles de policarbonato transparente son duraderos y permiten ver fácilmente el contenido interno.
  • La pantalla LCD muestra la temperatura interna y el nivel de humedad.
  • Incluye 3 estantes ajustables y extraíbles.
  • Los modelos eléctricos mantienen la humedad interna entre el 20 y el 40 %.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Blanco
Modelo de cabina Carga frontal
Material Policarbonato
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Con bisagras
N.º de estantes 3
Posición de los estantes Ajustables
Dimensiones interiores (F x An x Al) 34 cm x 28 cm x 50cm
Anchura (imperial) 11,8 in
Anchura (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 25 in
Altura (métrico) 63.5 cm
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 34 cm
Tensión 100/120 V o 200/240 V