missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SEC23B Monoclonal Antibody (OTI8G4)

Código de producto. 15936854
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15936854 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15936854 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA527262

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SEC23B Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

The protein encoded by this gene is a member of the SEC23 subfamily of the SEC23/SEC24 family, which is involved in vesicle trafficking. The encoded protein has similarity to yeast Sec23p component of COPII. COPII is the coat protein complex responsible for vesicle budding from the ER. The function of this gene product has been implicated in cargo selection and concentration. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SEC23B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SEC23B
N.º de referencia del gen Q15437
Alias de gen CDAII; CDA-II; CDAN2; CWS7; HEMPAS; hSec23B; Protein transport protein Sec23B; Sec23 homolog B; Sec23 homolog B (S. cerevisiae); Sec23 homolog B, coat complex II component; Sec23 homolog B, COPII coat complex component; Sec23b; SEC23B (S. cerevisiae); SEC23-like protein B; SEC23-related protein B; transport protein SEC23B
Símbolos de los genes SEC23B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 392-641 of SEC23B produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10483
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.