Learn More
ftalato de alcohol sec-hexílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | sec-Hexyl Alcohol Phthalate |
| CAS | 856637-76-8 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-Methylpentyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-4-7-10(2)18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-10H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hexan-2-iloxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.121 |