Learn More
Sec-Butilzinc bromuro, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15455405 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15455405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58714.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 171860-66-5 | C4H9BrZn | 202.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-66-5
Densidad 0.968
Fórmula molecular C4H9BrZn
Número MDL MFCD00671990
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2-butylzinc bromide, bromo sec-butyl zinc, zinc, bromo 1-methylpropyl, sec-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, sec-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, sec-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI DATGUFISTUEOBS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[CH-]C.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); butano
Peso molecular (g/mol) 202.4
PubChem CID 4101435
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4