Learn More
Éster dietílico del ácido sec-butilmalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 83-27-2 |
| Fórmula molecular | C11H20O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl sec-Butylmalonate, NSC 127865, NSC 30679, NSC 41157, sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-8(4)9(10(12)14-6-2)11(13)15-7-3/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C(C)CC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-butan-2-ilpropanedioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1362 |