Learn More
sec-Butyllithium, 1.3M in cyclohexane/hexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Código de producto. 16675905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16675905 100 mL 100 ml
16665905 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16675905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37922.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 598-30-1 | C4H9Li | 64.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-30-1
Fórmula molecular C4H9Li
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00009323
Clave InChI VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC (butan-2-yl)lithium
SMILES [Li]C(C)CC
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Forma física Liquid