Learn More
sec-butilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | sec-Butylbenzene |
| CAS | 135-98-8 |
| Fórmula molecular | C10 H14 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene, sec-butyl- (8CI), (1-Methylpropyl)benzene, (RS)-2-Phenylbutane, (±)-sec-Butylbenzene, (α-Methylpropyl)benzene, 2-Phenylbutane, NSC 8466, sec-Butylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | butan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 134.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.1096 |