Learn More
sec-Butilbenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10788302 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10788302 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10691443 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10579820 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10788302 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107860500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-98-8
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00009329
Clave InChI ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
Nombre IUPAC butan-2-ilbenceno
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butylbenzene
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)C2H5
Índice de refracción 1.4890 to 1.491
Cantidad 50 mL
Beilstein 05, 414
Índice Merck 15, 1552
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.015g/L water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.