Learn More
sec-Butilbenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10691443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10691443 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10788302 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10579820 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10691443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-98-8
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00009329
Clave InChI ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
Nombre IUPAC butan-2-ilbenceno
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butylbenzene
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)C2H5
Índice de refracción 1.4890 to 1.491
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 414
Índice Merck 15, 1552
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.015g/L water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.