Learn More
sec-Butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473980 25 mL 25 ml
11436116 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22962.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.222 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-98-8
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00009329
Clave InChI ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
Nombre IUPAC butan-2-ilbenceno
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butylbenzene
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.49
Cantidad 25 mL
Número UN UN2709
Beilstein 1903902
Índice Merck 14,1550
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sec-Butylbenzene