Learn More
sec-butilamina, TRC
Código de producto. 30331523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30331523 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30331523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB72060825G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butylamine
CAS 13952-84-6
Fórmula molecular C4 H11 N
Cantidad 25 g
Sinónimo sec-Butylamine (6CI,8CI), (RS)-sec-butylamine, (±)-2-Aminobutane, (±)-2-Butanamine, (±)-2-Butylamine, (±)-sec-Butylamine, 1-Methylpropanamine, 1-Methylpropylamine, 2-AB, 2-Aminobutane, 2-Butylamine, Butafume, Butan-2-ylamine, DL-sec-Butylamine, NSC 8030, Tutane, dl-2-Butylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMILES CCC(C)N
Nombre IUPAC butan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 73.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.0891