Learn More
sec-butilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butylamine |
| CAS | 13952-84-6 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | sec-Butylamine (6CI,8CI), (RS)-sec-butylamine, (±)-2-Aminobutane, (±)-2-Butanamine, (±)-2-Butylamine, (±)-sec-Butylamine, 1-Methylpropanamine, 1-Methylpropylamine, 2-AB, 2-Aminobutane, 2-Butylamine, Butafume, Butan-2-ylamine, DL-sec-Butylamine, NSC 8030, Tutane, dl-2-Butylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)N |
| Nombre IUPAC | butan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 73.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.0891 |