Learn More
sec-butilamina, 99%
Código de producto. 15179163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
25 ml
5 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15179163 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10695712 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10529823 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10792875 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10026193 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15179163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107810025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13952-84-6
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00008094
Clave InChI BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
Nombre IUPAC butan-2-amina
SMILES CCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butylamine
Punto de fusión -104.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 63.0°C
Temperatura de inflamación −19°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CH3
Índice de refracción 1.3920 to 1.3960
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04,16
Índice Merck 15,1546
Gravedad específica 0.72
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación