Learn More
sec-butilamina, 99%
Código de producto. 10695712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
25 ml
5 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695712 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10529823 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10792875 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10026193 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15179163 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10695712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13952-84-6
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00008094
Clave InChI BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
Nombre IUPAC butan-2-amina
SMILES CCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butylamine
Punto de fusión -104.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 63.0°C
Temperatura de inflamación −19°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CH3
Índice de refracción 1.3920 to 1.3960
Cantidad 5 mL
Beilstein 04,16
Índice Merck 15,1546
Gravedad específica 0.72
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación