Learn More
Sulfuro metílico de sec-butilo, 98 %
Código de producto. 11415047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415047 5 g 5 g
11425047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21942.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10359-64-5
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.211
Número MDL MFCD00015193
Clave InChI IJRCRFQMYAJPPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio butane, sec-butyl methyl sulfide, butane, 2-methylthio, sulfide, sec-butyl methyl, methyl sec-butyl sulfide, acmc-20ajqw, methyl-sec-butylsulfid, 3-methyl-2-thiapentane, sec-butyl methyl sulfane, 2-methylsulfanyl butane
PubChem CID 93062
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilbutano
SMILES CCC(C)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butyl methyl sulfide
Densidad 0.824
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.447
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730946
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 98%