Learn More
sec-butil metil éter, TRC
Código de producto. 30335233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30335233 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30335233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA768075500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybutane
CAS 6795-87-5
Fórmula molecular C5 H12 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Butane, 2-methoxy-, Ether, sec-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxybutane, (±)-2-Methoxybutane, (±)-Methyl 2-butyl ether, 2-Butyl methyl ether, Methyl 1-methylpropyl ether, Methyl sec-butyl ether, sec-Butyl methyl ether, sec-Butyl methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)OC
Nombre IUPAC 2-metoxibutano
Peso molecular (g/mol) 88.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888