Learn More
sec-butil metil éter, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxybutane |
| CAS | 6795-87-5 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Butane, 2-methoxy-, Ether, sec-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxybutane, (±)-2-Methoxybutane, (±)-Methyl 2-butyl ether, 2-Butyl methyl ether, Methyl 1-methylpropyl ether, Methyl sec-butyl ether, sec-Butyl methyl ether, sec-Butyl methyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)OC |
| Nombre IUPAC | 2-metoxibutano |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0888 |