Learn More
Éter metil secbutílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450228 5 mL 5 ml
15460228 25 mL 25 ml
15470228 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53427.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6795-87-5 | C5H12O | 88.15 g/mol
sec-Butyl methyl ether is used as a solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El éter metil secbutílico se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Evitar condiciones como llamas, chispas y luz solar directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6795-87-5
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00190205
Clave InChI FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy, methyl sec-butyl ether, ether, sec-butyl methyl, 2-butyl methyl ether, methyl 1-methylpropyl ether, s-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy-9ci, butane,2-methoxy, acmc-1b64a
PubChem CID 23238
Nombre IUPAC 2-metoxibutano
SMILES CCC(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butyl methyl ether
Densidad 0.742
Punto de ebullición 57°C
Temperatura de inflamación −30°C (−22°F)
Índice de refracción 1.372
Cantidad 5 mL
Número UN UN2350
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%