Learn More
sec-butil mercaptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | sec-Butyl Mercaptan |
| CAS | 513-53-1 |
| Fórmula molecular | C4H10S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol, (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)S |
| Nombre IUPAC | butano-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0503 |