Learn More
sec-butil mercaptano, TRC
Código de producto. 30338948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338948 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30338948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6926905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butyl Mercaptan
CAS 513-53-1
Fórmula molecular C4H10S
Cantidad 5 g
Sinónimo (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol, (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)S
Nombre IUPAC butano-2-tiol
Peso molecular (g/mol) 90.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0503