Learn More
Isotiocianato de sec-butilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10077632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10077632 10 g 10 g
10402504 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10077632 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00486EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 4426-79-3
Fórmula molecular C5H9NS
Peso molecular (g/mol) 115.19
Número MDL MFCD00041108
Clave InChI TUFJIDJGIQOYFY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butyl isothiocyanate, 2-butyl isothiocyanate, butane, 2-isothiocyanato, isothiocyanic acid sec-butyl ester, isothiocyanic acid, sec-butyl ester, butan-2-isothiocyanate, 2-butylisothiocyanate, s-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-butane
PubChem CID 78151
Nombre IUPAC 2-isotiocianatobutano
SMILES CCC(C)N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material sec-Butyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.2