Learn More
(±)-alcohol sec-butílico-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butan-2-ol-D9 |
| CAS | 1202864-22-9 |
| Fórmula molecular | C4 D9 H O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Butan-1,1,1,2,3,3,4,4,4-d9-ol (ACI), sec-Butyl-d9 alcohol (6 CI), 1,1,1,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-d9 alcohol, 2-Butanol-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 83.1771 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.1297 g/mol |
| Mostrar más |