Learn More
Alcohol sec-butílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10438400 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10438400 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10680331 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10438400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/5200/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 78-92-2
Número MDL 4569
Especificaciones
Punto de fusión -115°C
Color Incolora
Punto de ebullición 99°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H10O
Cantidad 1 L
Densidad del vapor 2.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Presión de vapor 17mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.