Learn More
Acetato de sec-butilo, TRC
Código de producto. 30331383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331383 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30331383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6993302.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid-sec.-butyl ester
CAS 105-46-4
Fórmula molecular C6 H12 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Acetic acid, sec-butyl ester (8CI), sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl alcohol, ester with AcOH (4CI), (±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, NSC 8034, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl acetate, sec-Butyl ethanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de butan-2-il
Peso molecular (g/mol) 116.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837