Learn More
Acetato de sec-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393297 100 g 100 g
11383297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13892.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-46-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
sec-Butyl acetate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acetato de sec-butilo se utiliza en síntesis orgánica y funciona como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-46-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009328
Clave InChI DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butyl acetate, dl-sec-butyl acetate, 2-butyl acetate, acetic acid, 1-methylpropyl ester, 1-methylpropyl acetate, sec-butyl ethanoate, 1-methylpropyl ethanoate, acetic acid, sec-butyl ester, 2-butanol acetate, sec-butyl alcohol acetate
PubChem CID 7758
Nombre IUPAC acetato de butan-2-il
SMILES CCC(C)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butyl acetate
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.872
Punto de ebullición 111°C to 112°C
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Índice de refracción 1.389
Cantidad 100 g
Número UN UN1123
Beilstein 1720689
Índice Merck 14,1536
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%