Learn More
sec-butanol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10448630 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10765361 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10512744 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10448630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    34.10€ / 1 litros
    Ahorro 1.05€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-92-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004569
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nombre IUPAC Butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butanol
Densidad 0.8100g/mL
Cantidad 1 L
Espectro infrarrojo Cumple con el informe de referencia
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal C2H5CH(OH)CH3
Agua 0.5% max.
Beilstein 01, 371
Índice Merck 15, 1543
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.