Learn More
sec-butanol, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10125040 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10125040 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10590594 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10125040 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 220290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.95€
    64.30€ / 1 litros
    Ahorro 5.65€
    8% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-92-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004569
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nombre IUPAC Butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material sec-Butanol
Punto de fusión -115.0°C
Nombre de nota For analysis
Densidad 0.8100g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 24°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.81
Fórmula lineal C2H5CH(OH)CH3
Viscosidad 4.2 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max.
Beilstein 01, 371
Índice Merck 15, 1543
Punto de ebullición 99.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • sec-Butanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol