Learn More
Sebutilazina-d5 (etil-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sebuthylazine D5 |
| CAS | 1219805-56-7 |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H11 Cl N5 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Sebuthylazine D5 (N-ethyl D5), 6-Chloro-N4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N2-sec-butyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16ClN5/c1-4-6(3)12-9-14-7(10)13-8(15-9)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)CC)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-N-butan-2-il-6-cloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 234.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1408 |