Learn More
Sebutilazina-2-hidroxi 10 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30325024 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30325024 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREB16920900ME10
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sebuthylazine-2-hydroxy
CAS 33124-61-7
Nombres de analitos o componentes Sebuthylazine-2-hydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H17 N5 O
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo s-Triazin-2-ol, 4-(sec-butylamino)-6-(ethylamino)- (8CI), 4-(Ethylamino)-6-[(1-methylpropyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-ethylamino-6-sec-butylamino-s-triazine, Ethylamino-sec-butylaminohydroxy-s-triazine, GS 28784, Hydroxyethazine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17N5O/c1-4-6(3)11-8-12-7(10-5-2)13-9(15)14-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
SMILES CCNc1nc(O)nc(NC(C)CC)n1
Nombre IUPAC 4-(butan-2-ilamino)-6-(etilamino)-1,3,5-triazin-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 211.26
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1433 g/mol